B1680
Bradyzide di(trifluoroacetate) salt hydrate
≥98%
동의어(들):
(S)-1-[4-(4-Benzhydrylthiosemicarbazido)-3-nitrobenzenesulfonyl]-pyrrolidine-2-carboxylic acid [2-[(2-dimethylaminoethyl)methylamino]ethyl] amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H42N8O5S2 · 2C2HF3O2 · xH2O
Molecular Weight:
910.90 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106200
NACRES:
NA.32
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Potent, orally active, non-peptide B2 bradykinin receptor antagonist.
특징 및 장점
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.