About This Item
UNSPSC 코드:
41105333
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
liquid
Quality Level
애플리케이션
BCIP/NBT solution, premixed has been used:
  • as a substrate to develop dot-blots
  • as a substrate to reveal alkaline phosphatase in the immunohistochemical analysis
  • to detect specific immune complexes in western blot analysis
기타 정보
0.48 mM NBT, 0.56 mM BCIP, 10 mM Tris and 59.3 mM MgCl2, pH approx. 9.2
기질
Substrate for visualizing alkaline phosphatase conjugates in Western blotting.
법적 정보
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)