About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (43)
설명
Not autoclavable
특징
with cap
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2114-0008
bottle L × H × W
61 mm × 116 mm × 61 mm
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Square, wide-mouth bottles
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)