About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥98.0% (titration)
양식
powder
불순물
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O)
유용한 pH 범위
5.8-7.2
pKa(25 °C)
6.5
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Optimization of Exosome Isolation: Research on optimizing exosome isolation emphasized the utility of BIS-TRIS in establishing buffer systems that enhance the accuracy of exosome size and morphology analysis, critical for diagnostic applications (Ishii et al., 2023).
기타 정보
Easily compare specifications for BIS-TRIS products with the BIS-TRIS specification table.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)