material
polypropylene
특징
for tubes 1.5 mL
no. of holes 20
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H37080-0020
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Simple to use, hold the shaft end against the rubber pad or test tube cup of a vortexer and quickly mix eight or twenty 1.5ml tubes. Rugged polypropylene construction. 165mm (6 1/2") long shaft has a 25.4mm (1") diameter ball handle. 1 each,
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
Simultaneously vortex multiple 1.5ml microcentrifuge tubes using a standard vortexer.
- Two capacities available, 8 and 20 tube
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.