About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PET membrane
설명
cellGrade(TM) plus
무균
sterile
포장
pack of 12 ea (strips of 4 inserts, induvidullay packed)
제조업체/상표
BRAND 782911
크기
6 well
공극 크기
0.4 μm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)