주요 문서
C1081
Sigma-Aldrich
8-Chloroadenosine 3′,5′-cyclic-monophosphate
≥85%
동의어(들):
8-Chloro-cAMP, 8-Chloroadenosine 3′,5′-monophosphate, 8-Cl-cAMP
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11ClN5O6P
CAS Number:
Molecular Weight:
363.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥85%
양식
powder
solubility
aqueous base: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(C3OC4COP(O)(=O)OC4C3O)c(Cl)nc12
InChI
1S/C10H11ClN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)
InChI key
CLLFEJLEDNXZNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Membrane-permeable cAMP analog; resistant to hydrolysis by phosphodiesterases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)