About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human lung
포장
tube of 5 μg 87112508-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87112508-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
2n = 46; diploid
형태학
Fibroblast-like
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian diploid lung
세포주 설명
Derived from a biopsy taken from a 26 year old Caucasian male with idiopathic pulmonary fibrosis.
애플리케이션
Tumourigenicity studies
배양 배지
Coon′s modified Ham′s F12 or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. A further 9 population doublings expected.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)