About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
insect larvae
포장
tube of 5 μg 89051705-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89051705-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Diploid
형태학
Not specified
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
관련 카테고리
세포주 기원
Mosquito larvae, Aedes albopictus
세포주 설명
Derived from Aedes albopictus cells. Useful for propagation of Dengue virus and flaviviruses. Cells are non-anchorage dependant, not tumourigenic and maintain a diploid chromosome number.
애플리케이션
Clone C6/36 has been used to screen anti-Wolbachia compounds. It has also been used to study the effects of tick-borne encephalitis virus (TBEV) vaccine.
배양 배지
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Sodium Bicarbonate (NaHCO3) level of 1.1g/l is recommended).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:10 i.e. seeding at 5000 - 30000 cells/cm2 . Cells are dislodged by mechanical agitation; 5% CO2; 28°C. Freeze in 10% glycerol.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)