About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
human pancreas (ascites meta)
포장
tube of 5 μg 96020930-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020930-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Not specified
제품
carcinoembryonic antigen (CEA), human pancreas associated antigen, human pancreas specific antigen, mucin.
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
metastasis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human pancreas adenocarcinoma ascites metastasis
세포주 설명
This cell line was derived from nude mouse xenografts initiated with cells from the ascites of a 62-year-old female Caucasian patient with cancer of the pancreas. The cells produce carcinoembryonic antigen (CEA), human pancreas associated antigen, human pancreas specific antigen and mucin.
배양 배지
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)