생물학적 소스
human unknown/unspecified
포장
tube of 5 μg 96042337-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042337-1VL
성장 모드
Adherent
핵형
Not specified
형태학
Epithelial
제품
Not specified
수용체
Not specified
기술
cell culture | mammalian: suitable
관련 질환(들)
cancer
배송 상태
dry ice
저장 온도
−196°C
세포주 기원
Human Caucasian lung large cell carcinoma,drug-resistant revertant
세포주 설명
The revertant lung cancer cell line COR-L23/R23- was generated by growing the doxorubicin-selected, resistant variant COR-L23/R (Sigma Catalogue number. 96042339) without drug exposure for 24-28 weeks. The cell line, also known as COR-L23/Rev, overexpresses multidrug resistance -associated protein (MRP), but to a lesser extent than the parent line. It was shown that the cell line has the ability to recover quickly, similar levels of MRP expression and resistance as COR-L23/R after a transient exposure to the MDR-drugs doxorubicin and vincristine.
애플리케이션
Studies on lung cancer, drug-resistance analysis
DNA 프로파일
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
CSF1PO: 11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,13
D5S818: 10,12
D7S820: 9
THO1: 9
TPOX: 8,11
vWA: 19
배양 배지
RPMI 1640 +2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
계대배양 정규 작업
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
기타 정보
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.