About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Material:
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 100 (individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 3524
크기
24 wells
웰 용적
3.4 mL
웰 작업 용적
0.38-0.57 mL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
특징 및 장점
  • Specially treated to promote optimalcell attachment.
  • Ensured sterility through gammairradiation.
  • Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
  • Certified non-pyrogenic
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)