material
black polystyrene
clear bottom
flat bottom
round clear wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt
포장
pack of 10
case of 50
제조업체/상표
Corning 3544
크기
384 wells
웰 작업 용적
5-40 μL
웰
384 wells , low volume
색상
black
적합성
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
결합 유형
NBS™ (non-binding surface)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Round well design with a clear flat bottom
- 2.8 mm distance between well bottoms to plate bottom
- 50μL total well volume, with recommended working volume of 5-40μL
- High base plate design is compatible with automation and for bar coding
- Validated by Molecular Devices for the FLIPR reader. Outer wells aligned for proper viewing with FLIPR
- Ideal for miniaturized 384 well fluorescent homogeneous assays
- Nonbinding surface (NBS™) is a Corning proprietary treatment technology used on polystyrene microplates to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.