콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
CLS356259
Corning® Matrigel® Matrix -3D plate, Phenol Red-Free 96-well Black/Clear, with Lid
well size 96 wells, clear black wells, lid
동의어(들):
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122102
NACRES:
NB.13
Material:
clear black wells
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear black wells
무균
sterile
특징
lid
포장
pkg of 1 ea (Individually wrapped)
제조업체/상표
Corning 356259
크기
96 well
웰 크기
96 wells
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
애플리케이션
Cell culture
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Matrigel is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)