About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
Material:
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
무균
sterile
특징
lid
skirt
포장
case of 100
제조업체/상표
Corning 3701
크기
384 wells
웰 용적
112 μL
웰 작업 용적
20-80 μL
384 wells
색상
clear
적합성
suitable for tissue
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Corning® 384 well microplate is an ELISA microplate and has a tissue culture treated surface for optimal cell attachment.
  • Applicable for colorimetric assays
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes enable well identification
애플리케이션
For colorimetric assays
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)