CLS3897BC
Corning® 96 Well Microplate With Generic Barcode
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
동의어(들):
96 multiwell plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.24
Material:
V-bottom clear
polystyrene
polystyrene
polystyrene
polystyrene
material
V-bottom clear
polystyrene
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid: no
포장
pack of 10
case of 50
bag of 25 ×
제조업체/상표
Corning 3897BC
크기
96 well
웰 용적
320 μL
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.