특징
12-channel
제조업체/상표
Corning 4087
용적
50-300 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
1 of 4
이 품목 | GF38467301 | GF29431694 | GF61355617 |
---|---|---|---|
assay 99.999% | assay 99.999% | assay 99.999% | assay 99.999% |
manufacturer/tradename Goodfellow 495-230-81 | manufacturer/tradename Goodfellow 384-673-01 | manufacturer/tradename Goodfellow 294-316-94 | manufacturer/tradename Goodfellow 613-556-17 |
form foil | form foil | form foil | form foil |
resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm | resistivity 8.37 μΩ-cm |
density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) | mp 156.6 °C (lit.) |
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객