About This Item
UNSPSC 코드:
41121812
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polystyrene
round
무균
sterile
포장
sleeve of 5
제조업체/상표
Corning 430597
깊이 × 높이
150 mm × 25 mm
표면적
148 cm2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Manufactured from optically-clear virgin polystyrene
  • Not treated for cell attachment, for applications where cell attachment is not desired
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Have stacking beads to aid in handling
  • Supplied with vents to provide consistent gas exchange
The 150 and 245 mm culture dishes make excellent carriers and incubator trays for 35 and 60 mm dishes. This avoids spills and lowers the risk of contamination.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)