콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
CLS431131
Corning® cryogenic boxes, racks & trays
Reusable vial rack for 50 vials
동의어(들):
lab equipment accessory
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polypropylene
무균
non-sterile
특징
Holds 50 x cryovials
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Corning 431131
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable racks are designed for use with cryogenic vials.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)