CLS431514
Corning® Erlenmeyer cell culture flasks, 0.2 μm vent with diptube
3L Erlenmeyer Flask w/ Vent Cap, flat bottom, tubing I.D. 1/8 in., polycarbonate, sterile, 2/cs
동의어(들):
cell culture flasks, conical flasks, shaker flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122104
NACRES:
NB.43
material
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate (medical grade)
polypropylene cap
wide-mouth
wide-mouth neck
설명
flat bottom, Erlenmeyer flask
무균
sterile
특징
cap
closure type Vented cap
포장
pack of 1
case of 2
제조업체/상표
Corning 431514
용량
3 L
튜브 크기
~15 mL
튜빙 I.D.
1/8 in.
용적
3 L
3000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Corning® polycarbonate Erlenmeyer cell culture flasks are available as fully closed system solutions.
- Preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in male medical plastic coupler (MPC) quick connect.
- Dip tube reaches the bottom of the flask for easy aseptic transfer of liquid handling processes.
- The system is gamma radiation sterilized and nonpyrogenic.
기타 정보
Browse all Erlenmeyer flasks
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.