CLS6796600D
Corning® hotplate with digital display
AC/DC input 230 V AC (Supplied with both 3-pin UK plug and 2-pin Euro plug), plate L × W 10 in. × 10 in., CE compliant
동의어(들):
stirrers
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41102406
NACRES:
NB.72
특징
CE compliant
포장
case of 1
제조업체/상표
Corning 6796-600D
재고 정보
not available in USA and Canada
파라미터
5-550 °C temp. range
플레이트 길이 × 너비
10 in. × 10 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Digital LED temperature display is adjustable in 5 °C increments and blinks until set temperature is reached
- Microprocessor maintains consistent and repeatable temperature settings.
- Bright LED HOT TOP icon lights up when top plate temperature is over 60 °C, even when heat control is turned off.
- Separate temperature sensor provides power cut off if unit overheats
- Extremely durable and heat resistant Pyroceram glass-ceramic top
- Small footprint and low profile
- Meets UL and cUL standards
- 2 year warranty
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.