주요 문서
E4267
Sigma-Aldrich
9-Ethylguanine
동의어(들):
2-Amino-9-ethyl-6-hydroxypurine, 6-Amino-9-ethyl-2-hydroxypurine, 9-EtG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H9N5O
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
분석
≥98%
Quality Level
양식
powder
solubility
1 M NaOH: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C7H9N5O/c1-2-12-3-9-4-5(12)10-7(8)11-6(4)13/h3H,2H2,1H3,(H3,8,10,11,13)
InChI key
WDOYBEPLTCFIRQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
9-Ethylguanine (9-EtG) is used as a DNA model base for a variety of physical chemical studies of organometallic complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)