About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.11
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
PCR clean
with Cap Strips, flat (10x12 strips)
포장
pkg of 1000 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 0030124820
용량
0.1 mL
0.1 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • 8 reaction tubes in strip-format – ideal for small sample volumes
  • Easily adaptable for automation
  • Sealable using flat or domed strip-lids
  • Certified free from human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)