Product Name
Glasgow Minimum Essential Medium, With sodium bicarbonate and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
무균
sterile-filtered
양식
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, tested
성분
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.75 g/L
glucose: 4.5 g/L (Dextro)
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For use with adherent kidney cell lines such as baby hamster kidney cells (BHK).
제조 메모
Supplement with Tryptose phosphate broth solution (T8159) at 100 ml/L of medium.
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객