H8163
Anti-Histone Deacetylase 5 (HDAC5) (NA-16) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-HDAC5
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~124 kDa
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunocytochemistry: 1-2 μg/mL using cultured NIH-3T3 or HeLa cells
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma section
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using extract of 293T cells expressing recombinant mouse HDAC5
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 2-4 μg/mL using whole extract of human embryonal kidney 293T cells and whole extract of rat pheochromocytoma PC-12 cells
1 of 4
이 품목 | 190047 | SML1255 | M1514 |
---|---|---|---|
assay 99% | assay 99% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
mp 161-162 °C (dec.) (lit.) | mp 192 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- chromatin immunoprecipitation
- immunostaining
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.