콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
HS120852
Sampling Scoop
capacity 500 mL, non-sterile
동의어(들):
measuring scoop, powder sampler
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41122403
NACRES:
NB.13
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
white polystyrene
무균
non-sterile
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific 120852
길이 × 너비 × 높이
10.0 in. × 3.6 in. × 2.0 in.
용량
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Heathrow Scientific durable sampling scoops are designed for easy sample retrieval of granules, powders and pastes. Available in multiple sizes, intended for single use to prevent contamination of bulk sample material, and in both, sterile and non-sterile versions.
특징 및 장점
Durable Design
  • Large, wide openings for easy sample retrieval
  • Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
  • Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
Safe Sample Recovery
  • Disposable to ensure no chemical cross-contamination
  • Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
  • Meets quality control and GMP requirements for sampling
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)