About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
기술
microbe id | staining: suitable
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Intended for use with Carbol Fuchsin (HT80-1) in Sigma Acid Fast Stain, Procedure HT80. Acts as both a counterstain and a differentiator.
기타 정보
Malachite green oxalate (certified), 1.5%; acetic acid, 10%; and glycerol, 17%, in deionized water.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)