주요 문서
K2126
Sigma-Aldrich
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime)
≥98.00% (TLC), powder
동의어(들):
β-Estradiol-6-(O-carboxymethyl)oxime, 1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol-6-one6-(O-carboxymethyloxime), 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 6-(O-carboxymethyl)oxime, 6-Ketoestradiol 6-(O-carboxymethyloxime)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H25NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
359.42
Beilstein:
2484202
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Product Name
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime),
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98.00% (TLC)
양식
powder
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C\C(=N\OCC(O)=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C20H25NO5/c1-20-7-6-13-12-3-2-11(22)8-15(12)17(21-26-10-19(24)25)9-14(13)16(20)4-5-18(20)23/h2-3,8,13-14,16,18,22-23H,4-7,9-10H2,1H3,(H,24,25)/b21-17-/t13-,14-,16+,18+,20+/m1/s1
InChI key
AWARIMYXKAIIGO-UYGYUSPXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
β-Estradiol-6-one 6-(O-carboxymethyloxime) is a derivative of 17β-estradiol.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)