material
colorless wells
polystyrene
무균
non-sterile
특징
lid
포장
case of 100
제조업체/상표
Greiner 656170
크기
96 well
색상
clear
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate lids offer protection against contamination and evaporation during sample storage and cell cultivation. This option is non-sterile, high profile and comes with condensation rings.
기타 정보
Length: 127.5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm
적합성
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.