material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
무균
non-sterile
특징
lid: no
skirt (F-bottom)
포장
case of 100
pkg of (packs of 5)
제조업체/상표
Greiner 655101
최대 용적
382 μL
크기
96 wells
작업 용적
340 μL
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 392 μL.
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
기타 정보
96 well flat (F) solid bottom; no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
적합성
Standard plate. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.