About This Item
실험식(Hill 표기법):
C50H69N15O9 · xC2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
1024.18 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized solid
색상
white
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC
InChI
1S/C50H69N15O9/c1-3-4-16-36(59-29(2)66)44(69)65-41-25-42(67)55-20-11-10-18-35(43(51)68)60-47(72)39(23-31-26-57-34-17-9-8-15-33(31)34)63-45(70)37(19-12-21-56-50(52)53)61-46(71)38(22-30-13-6-5-7-14-30)62-48(73)40(64-49(41)74)24-32-27-54-28-58-32/h5-9,13-15,17,26-28,35-41,57H,3-4,10-12,16,18-25H2,1-2H3,(H2,51,68)(H,54,58)(H,55,67)(H,59,66)(H,60,72)(H,61,71)(H,62,73)(H,63,70)(H,64,74)(H,65,69)(H4,52,53,56)/t35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-/m0/s1
InChI key
JDKLPDJLXHXHNV-MFVUMRCOSA-N
유전자 정보
Amino Acid Sequence
Ac-Nle-Asp-His-Phe-Arg-Trp-Lys-NH2
일반 설명
Melanotan II induces melanogenesis and thus increases skin pigmentation. It is an analog of α-melanocyte stimulating hormone.
애플리케이션
Melanotan II acetate salt has been used to study its inhibitory effects on feeding and energy expenditure in rats.
생화학적/생리학적 작용
Melanotan II is a MC3-R/MC4-R melanocortin agonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)