About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.15
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
clear
polystyrene
포장
pack of 5 ea
제조업체/상표
MTC Bio B1200-13
길이 × 너비 × 깊이
4 5/8 in. (11.7 cm) × 3 1/2 in. (8.9 cm) × 1 1/8 in. (2.8 cm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Blot Box, 4 5/8 x 3 1/2 x 1 1/8in. (11.7 x 8.9 x 2.8cm), 5/pk
These Blot boxes are correctly matched to common blot sizes, enabling more blots to fit on shakers/rockers while keeping reagent and antibody usage to an absolute minimum. All corners are formed at 90˚ angles and the bottom surface is uniformly flat, further reducing consumption of costly reagents and antibodies. Black Blot boxes are light-blocking opaque for use with light sensitive samples.
애플리케이션
Cambrex PAGEr Gold, Novex
특징 및 장점
  • A perfect box for every blot
  • Reduce antibody usage
  • Hinged lid minimizes evaporation
  • For halves, wholes, strips or minis
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)