About This Item
UNSPSC 코드:
46181802
NACRES:
NB.15
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC Bio E4000-VG1
일반 설명
SmartBlue UV viewing goggles, for blocking harmful UV rays from reaching eyes, 1/ea
특징 및 장점
  • Allow viewing of bands on the blue light transilluminator when the cover is not in place
  • Block the strong blue light and also block 100% of harmful UV light.
  • Optimized amber lenses block 99% of 465-475 nm blue light from LED transluminators
  • Allows clear visualization of green fluorescence
  • Protective case included
  • Adjustable arms for comfortable fit
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)