About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H28N2O3 · xHCl · yH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
392.49 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
양식
solid
Quality Level
색상
white
solubility
methanol: >10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
O.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(O)COc3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H28N2O3.ClH.H2O/c1-28-24-11-5-4-10-22(24)26-15-13-25(14-16-26)17-20(27)18-29-23-12-6-8-19-7-2-3-9-21(19)23;;/h2-12,20,27H,13-18H2,1H3;1H;1H2
InChI key
INIDYCYXDNFBSV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
α1-Adrenoceptor antagonist; antihypertensive.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)