About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21ClN2S · C4H4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
460.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
양식
solid
Quality Level
색상
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >21 mg/mL
SMILES string
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CCN(CC1)C2Cc3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24
InChI
1S/C19H21ClN2S.C4H4O4/c1-21-8-10-22(11-9-21)17-12-14-4-2-3-5-18(14)23-19-7-6-15(20)13-16(17)19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-7,13,17H,8-12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
GWKBZIADWSOIQV-BTJKTKAUSA-N
유전자 정보
human ... DRD2(1813), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
생화학적/생리학적 작용
D2 dopamine receptor antagonist; 5-HT2 serotonin receptor antagonist.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.