생물학적 소스
Porcine heart
양식
lyophilized powder
특이 활성도
1-3 inhibitor U/μg protein
구성
Protein, ~50% biuret
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
These proteins bind to the catalytic subunit of cyclic-AMP dependent protein kinase, displacing the regulatory subunit and inhibiting phosphorylating activity. The cyclic-AMP binding capacity of the regulatory subunit is enhanced. Many other proteins exhibit this enhancement ability, too (Brostrom, C.O. and Kon, C., Anal. Biochem., 58, 459 [1974]).
포장
Package size based on protein content.
단위 정의
One unit will transfer 1.0 picomole (10-12 mol) of phosphate from γ-32P-ATP to hydrolyzed and partially dephosphorylated casein (Product No. C 4765) per min at pH 6.5 at 30 °C.
물리적 형태
Supplied as lyophilized powder containing 30% glycerophosphate and 20% EDTA.
제조 메모
Fractionated essentially by procedure of Walsh, D.A., et al., J. Biol. Chem., 246, 1977 (1971).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.