About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.56
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
양식
suspension
라벨링 범위
~20 μmol per mL
Matrix
agarose, 6% crosslinked
기질 활성
epichlorohydrin
기질 부착
ether
기질 스페이서
3 atoms
입자 크기
45-165 μm
용량
~14 mg/mL binding capacity (BSA)(lineal flow rate of 100 cm/hr)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
P2334-200ml′s updated product number is GE17-0965-05
애플리케이션
Phenyl [YM="Sepharose"] is used in protein chromatography, affinity chromatography, hydrophobic interaction media, resins and separation media. Phenyl Sepharose has been used in studies that contributed to improving industrial applications in additives in detergents and feed industries. Phenyl sepharose has also been used to study microbial communities inhabiting hypersaline environments.
물리적 형태
Suspension in 20% ethanol
aqueous ethanol suspension
법적 정보
Sepharose is a trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F
Flash Point (°C)
35 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)