About This Item
실험식(Hill 표기법):
C41H82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
748.07
Beilstein:
1730641
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥99%
양식
powder
지질 유형
phospholipids
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C41H82NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h39H,3-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/t39-/m1/s1
InChI key
LVNGJLRDBYCPGB-LDLOPFEMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Injectable Composite Hydrogels Embedded with Gallium-Based Liquid Metal Particles for Solid Breast Cancer Treatment via Chemo-Photothermal Combination.: This article presents the use of DSPE in developing injectable composite hydrogels. These hydrogels are embedded with liquid metal particles to provide a dual-mode treatment approach combining chemotherapy and photothermal therapy for breast cancer (Lee et al., 2024).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)