생물학적 소스
plant (palm)
Quality Level
분석
≥99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
density
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
지질 유형
saturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves