About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H14N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
314.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1onc(-c2ccccc2)c1-c3ccc(cc3)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C16H14N2O3S/c1-11-15(12-7-9-14(10-8-12)22(17,19)20)16(18-21-11)13-5-3-2-4-6-13/h2-10H,1H3,(H2,17,19,20)
InChI key
LNPDTQAFDNKSHK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... PTGS2(5743)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Valdecoxib (VCX) is a diaryl substituted isoxazole compound. It comprises of sulfonyl propanamide and is a metabolite of parecoxib.
애플리케이션
Valdecoxib may be used: as cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in fibroblast cells, as an analyte for mass spectrometry analysis, as an standard in ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) for quantification of valdecoxib in plasma samples
생화학적/생리학적 작용
Valdecoxib is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), a cyclooxygenase-2 (COX-2) selective inhibitor.
Valdecoxib is reported to elicit anti-inflammatory, analgesic and antipyretic functionality. It acts as a substrate for the liver enzyme cytochrome P450 2C9(CYP2C9) and cytochrome P450 3A4 (CYP3A4).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.