About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H26N6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
446.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
CN(C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)=O)C3=C1C4=NC(C5=CN=C(C)C=C5)=CC=C4N=C3
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-14-4-5-16(12-25-14)18-6-7-19-21(27-18)22-20(13-26-19)28(3)24(33)30(22)17-8-10-29(11-9-17)23(32)15(2)31/h4-7,12-13,15,17,31H,8-11H2,1-3H3/t15-/m0/s1
InChI key
GACQNUHFDBEIQH-HNNXBMFYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-04979064 is a highly potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor.
PF-04979064 is an orally available, potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor that potently inhibits tumor growth in mouse xenografts.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.