About This Item
UNSPSC 코드:
41103909
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
to hold 8 x 15 mL conical tubes
aerosol-tight
low-capacity swing bucket rotor
without adapter
without rubber mats
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022639501 (NA)
Eppendorf® 5702700002 (EU)
파라미터
2,800 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)