주요 문서
RABLYSIS1
Sigma-Aldrich
2X Cell Lysis Buffer (Item J)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161703
NACRES:
NA.32
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
기타 정보
Intended for use with ELISA kits.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)