Merck
다음으로 건너뛰기
S3895
Sigma-Aldrich
Screens for CD-1
size 100 mesh
동의어(들):
cell sieve, mesh screen, screen mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
CA$1,010.00
CA$1,010.00
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
CA$1,010.00
About This Item
UNSPSC 코드:
41161502
NACRES:
NB.22
CA$1,010.00
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
크기
100 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 4
이 품목
MABN2440MABN287MABN893
Anti-ABCA4 from rabbit, purified by affinity chromatography
ABN1441
Anti-ABCA4
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
UniProt accession no.
P78363
UniProt accession no.
P78363
UniProt accession no.
P78363
UniProt accession no.
P41233
clone
polyclonal
clone
5B4, monoclonal
clone
5D7.1, monoclonal
clone
MAB198-7, monoclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
법적 정보
CD-1 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
  • 가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
    시험 성적서(COA)