분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: soluble 26 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cccc(Nc2nc(cs2)-c3ccncc3)c1
InChI
1S/C15H13N3S/c1-11-3-2-4-13(9-11)17-15-18-14(10-19-15)12-5-7-16-8-6-12/h2-10H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KATNUHQNJGNLPW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
STF-62247 may be used as positive control in autophagy inducing cell signaling studies.
생화학적/생리학적 작용
STF-62247 induces the formation of large vacuoles in the von Hippel-Lindau deficient renal carcinoma cells, a characteristic of autophagy.1
STF-62247 is a selective inducer of autophagy in VHL-deficient renal cell carcinoma cells.
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.