About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NUP54(53371)
일반 설명
The nuclear envelope creates distinct nuclear and cytoplasmic compartments in eukaryotic cells. It consists of two concentric membranes perforated by nuclear pores, large protein complexes that form aqueous channels to regulate the flow of macromolecules between the nucleus and the cytoplasm. These complexes are composed of at least 100 different polypeptide subunits, many of which belong to the nucleoporin family. NUP54 is a member of the phe-gly (FG) repeat-containing nucleoporin subset.
면역원
NUP54 (NP_059122, 216-253)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human NUP54.
물리적 형태
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)