Merck
다음으로 건너뛰기
SAB1403032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GDA antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
CYPIN, GUANASE, KIAA1258, MGC9982, NEDASIN
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
1D5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~76.05 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
일반 설명
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of guanine, producing xanthine and ammonia. It is also known as a cytosolic regulator of PSD-95 postsynaptic targeting. (provided by RefSeq)
면역원
GDA (AAH53584, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCAAQMPPLAHIFRGTFVHSTWTCPMEVLRDHLLGVSDSGKIVFLEEASQQEKLAKEWCFKPCEIRELSHHEFFMPGLVDTHIHASQYSFAGSSIDLPLLEWLTKYTFPAEHRFQNIDFAEEVYTRVVRRTLKNGTTTACYFATIHTDSSLLLADITDKFGQRAFVGKVCMDLNDTFPEYKETTEESIKETERFVSEMLQKNYSRVKPIVTPRFSLSCSETLMGELGNIAKTRDLHIQSHISENRDEVEAVKNLYPSYKNYTSVYDKNNLLTNKTVMAHGCYLSAEELNVFHERGASIAHCPNSNLSLSSGFLNVLEVLKHEVKIGLGTDVAGGYSYSMLDAIRRAVMVSNILLINKVNEKSLTLKEVFRLATLGGSQALGLDGEIGNFEVGKEFDAILINPKASDSPIDLFYGDFFGDISEAVIQKFLYLGDDRNIEEVYVGGKQVVPFSSSV
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)