About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2C6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~33.59 kDa
종 반응성
human
기술
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LHX5(64211)
일반 설명
This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in the control of differentiation and development of the forebrain. In mice, this protein is essential for the regulation of precursor cell proliferation and the control of neuronal differentiation and migration during hippocampal development. This protein is involved in learning and motor functions in adult mice. (provided by RefSeq)
면역원
LHX5 (NP_071758, 114 a.a. ~ 182 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VCKDDYLSSSSLKEGSLNSVSSCTDRSLSPDLQDALQDDPKETDNSTSSDKETANNENEEQNSGTKRRG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)