종 반응성
SARS coronavirus
농도
1 mg/mL
기술
ELISA: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
SARS coronavirus ... ORF1ab(43740578)
일반 설명
Coronavirus disease 2019 (COVID-19), formerly known as 2019-nCoV acute respiratory disease, is an infectious disease caused by SARS-CoV-2, a virus closely related to the SARS virus. The disease is the cause of the 2019–20 coronavirus outbreak. The structure of 2019-nCoV consists of the following: a spike protein (S), hemagglutinin-esterease dimer (HE), a membrane glycoprotein (M), an envelope protein (E) a nucleoclapid protein (N) and RNA. NSP4 participates in the assembly of virally-induced cytoplasmic double-membrane vesicles necessary for viral replication.
면역원
Anti-SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody was raised against a peptide corresponding to 15 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 protein. The immunogen is located within 50-100 amino acids of the SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 protein.
애플리케이션
Antibody validated: SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 antibody can detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL in ELISA.
물리적 형태
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.