생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
alkaline phosphatase conjugate
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
donkey
농도
1.0 mg/mL
기술
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
관련 카테고리
특이성
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Donkey IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase (calf intestine), Anti-Rabbit Serum, Donkey IgG and Donkey Serum.
면역원
Donkey IgG whole molecule
물리적 특성
Antibody format: IgG
물리적 형태
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.